Learn More
VELP Scientifica AREC 4 Digital Agitador magnético con Calefacción con placa Cerámica
Código de producto. 30067449 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Sonda
Sonda, varilla, abrazadera
VFT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
30067449 Sonda cada uno
30067454 - cada uno
30067451 VFT cada uno
30067455 Sonda, varilla, abrazadera cada uno
4 options
Código de producto. 30067449
Marca: VELP Scientifica SA20500671
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador magnético calefactor digital con placa de cerámica de 4 pulgadas. AREC 4 Digital asegura un control preciso de la temperatura, seguridad para el operador y alta reproducibilidad.
El AREC 4 Digital ofrece un control preciso de la temperatura, unas prestaciones avanzadas de agitación y calentamiento,funciones de seguridad mejoradas y facilidad de uso. Su tamaño compacto lo convierte en una solución indispensablepara laboratorios con espacio limitado.
TERMORREGULACIÓN PRECISA
  • La avanzada tecnología de la placa calefactora garantiza la homogeneidad y estabilidad de la temperatura hasta 550°C
  • Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100/Pt1000 (± 1 °C) y termorregulador digital VTF (± 0,5 °C)
  • Rango de termorregulación desde temperatura ambiente hasta 350 °C
AGITACIÓN POTENTE
  • Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia a lo largo del tiempo
  • Agita hasta 5 L de volumen (H2O) desde 100 hasta 1500 rpm
  • La tecnología de reacción contraria SpeedServo™ mantiene la velocidad constante a medida que cambia la viscosidad
SEGURO Y RESISTENTE
  • La robusta tapa de cerámica de 4 pulgadas ofrece una excepcional resistencia a los productos químicos y a los arañazos y es fácil de limpiar con un simple trapo
  • Aparece un mensaje de advertencia HotSurface cuando la temperatura supera los 50 °C, incluso cuando está inactiva
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Incluye Sonda
Tamaño 4 x 4 in
Temperatura (métrico) Room Temp to 550°C
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Forma Cuadrada
Carga máx. de muestra 5 L
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 5 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Pantalla Digital