Learn More
VELP Scientifica AREC 10 Digital Agitador magnético con Calefacción con placa Cerámica
Tienda Velp ProductosDescripción
El AREC 10 Digital ofrece un control preciso de la temperatura, unas prestaciones avanzadas de agitación y calentamiento,funciones de seguridad mejoradas y facilidad de uso. La placa cerámica cuadrada de 10 pulgadas es muy resistente e ideal para laboratorios que requieren una amplia superficie de trabajo.
TERMORREGULACIÓN PRECISA
- La avanzada tecnología de la placa calefactora garantiza la homogeneidad y estabilidad de la temperatura hasta 550°C
- Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100/Pt1000 (± 1 °C) y termorregulador digital VTF (± 0,5 °C)
- Rango de termorregulación desde temperatura ambiente hasta 350 °C
AGITACIÓN POTENTE
- Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia a lo largo del tiempo
- Agita hasta 25 L de volumen (H2O) desde 100 hasta 1500 rpm
- La tecnología de reacción contraria SpeedServo™ mantiene la velocidad constante a medida que cambia la viscosidad
SEGURO Y RESISTENTE
- La robusta encimera de cerámica de 10 pulgadas ofrece una excepcional resistencia a los productos químicos y a los arañazos y es fácil de limpiar con un simple trapo
- Aparece un mensaje de advertencia Hot Surface cuando la temperatura supera los 50 °C, incluso cuando está inactiva
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Sonda, varilla, abrazadera |
| Tamaño | 10 x 10 in |
| Temperatura (métrico) | Room Temp to 550°C |
| Tipo | Placa calefactora de agitación magnética |
| Forma | Cuadrada |
| Carga máx. de muestra | 25 L |
| tipo de tapón | UE/Reino Unido |
| N.º de posiciones | 1 |
| Mostrar más |