Learn More
Velp Scientific AREC 10 Advance Placa Calefactora Cerámica
Código de producto. 30560062 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Solo placa calefactora
Sonda Pt100
Sonda Pt100, varilla, abrazadera
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
30560062 Solo placa calefactora cada uno
30560064 Sonda Pt100 cada uno
30560070 Sonda Pt100, varilla, abrazadera cada uno
3 options
Código de producto. 30560062
Marca: Velp Scientific F20500692
AREC 10 Advance es una placa calefactora de cerámica de 10x10 pulgadas de última generación que ofrece alto rendimiento, seguridad avanzada, múltiples opciones de conectividad y una experiencia de usuario optimizada. Precisión, eficiencia y seguridad garantizadas en cada experimento.
  • AREC 10 Advance ofrece una amplia superficie de trabajo de 10x10 pulgadas
  • Ideal para actividades de investigación avanzada
  • La interfaz táctil en vidrio templado, resistente a los productos químicos, garantiza una visibilidad óptima
  • Termorregulación hasta 350 °C con ±1 °C de precisión utilizando sondas externas Pt100/Pt1000
  • Programación de rampas de temperatura y velocidad de agitación para resultados reproducibles
  • La placa de cerámica asegura una distribución uniforme del calor hasta 550 °C y una excelente resistencia química
  • Motor brushless que soporta agitación confiable hasta 25 L (H2O)
  • Velocidad de agitación ajustable de 30 a 1700 rpm para un control preciso
  • La tecnología SpeedServo™ mantiene la velocidad constante independientemente de la viscosidad
  • Indicador de variación de viscosidad en tiempo real para monitoreo preciso
  • Múltiples modos de agitación: inversión automática, funcionamiento intermitente y límites de velocidad programables
  • Plataforma Cloud Velp Ermes para monitorización y control remoto del instrumento
  • Los datos se pueden guardar y transferir fácilmente a un ordenador o unidad USB
  • Funciones de seguridad integradas: bloqueo, alarma de sonda, protección contra sobrecalentamiento
  • Mensaje 'Hot' visible cuando la temperatura de la placa supera los 50 °C
  • Temporizador con cuenta regresiva o progresiva para una gestión precisa del flujo de trabajo
  • Diseño inteligente y duradero, garantía de 3 años con registro en línea
Especificaciones
Material de la placa superior Ceramic
Tensión 230 V
Incluye Solo placa calefactora
Características de seguridad Lock Button
Características de la mezcla Autoreverse (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Intermittent Mode (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Settable Rotation Direction (Clockwise and Counterclockwise)
Material del cuerpo Aluminum
Tipo de controlador Digital
Modelo AREC 10 Advance
Características exclusivas Timer (1 sec. 99 hr. 59 min.), viscosity trend measurement, ramps up to 9 temperatures and up to 9 speeds
Longitud (imperial) 16.5 in.
Tamaño 260 x 260 mm
Altura (métrico) 100 mm
Temperatura (métrico) 0°C to 550°C (1°C steps)
Temperatura ambiente 50°C to 40°C
Altura (imperial) 3.94 in.
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 280 mm
Amperaje 6.7 A
Longitud (métrico) 420 mm
Anchura (imperial) 11 in.
Vataje 1530 W
Peso (imperial) 12.4 lb.
Peso (métrico) 5.6 kg
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Square
Carga máx. de muestra 30 kg
tipo de tapón EU/UK
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 25 L
Intervalo de agitación 30 to 1700 rpm
Garantía 3 Years
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420 x 280 x 100 mm
Certificaciones/conformidad CE Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, BC Certificate, cNEMKOus Certificate
Pantalla Digital
Color Gray