Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento doble Arctic Express™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Proteja las muestras no peligrosas durante el envío y el almacenamiento con almacenamiento Thermo Scientific™ Arctic Express™. Estos sistemas, con excelentes características de flexibilidad y seguridad, pueden utilizarse como contenedores de transporte en seco y como recipientes de almacenamiento criogénico en laboratorio
- Cuando se llenan con nitrógeno líquido y se guardan en el laboratorio, las unidades se pueden utilizar como sistemas de almacenamiento de “cánula y cartucho” indefinidamente y ofrecen tiempos de mantenimiento de hasta 125 días.
- Los cartuchos de aluminio vienen con tapa que se puede bloquear y contienen seis botes numerados, codificadas por colores de acero inoxidable (incluidas), que pueden albergar cañas que contienen ampollas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Dewar de LN2 de llenado manual |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| No. of Doors | 1 |
| Modelo | Arctic Express Dual 10 |
| Tiempo contención estático | 21 remitente/42 laboratorio |
| Diámetro (imperial) | 10,2 in. |
| Diámetro del interior del cuello (imperial) | 2 in. |
| Diámetro (métrico) | 25,9 cm |
| Diámetro del interior del cuello (métrico) | 5,08 cm |
| Capac. viales | 150 x 2mL |