missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARCN1 Mouse anti-Canine, Human, Rat, Clone: OTI4H9, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17521382
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17521382 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17521382 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504314

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene maps in a region, which include the mixed lineage leukemia and Friend leukemia virus integration 1 genes, where multiple disease-associated chromosome translocations occur. It is an intracellular protein. Archain sequences are well conserved among eukaryotes and this protein may play a fundamental role in eukaryotic cell biology. It has similarities to heat shock proteins and clathrin-associated proteins, and may be involved in vesicle structure or trafficking.

Especificaciones

Antígeno ARCN1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H9
Concentración 0.92 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ARCN1
N.º de referencia del gen P48444, Q66H80
Alias de gen COPD, SRMMD
Símbolos de los genes Arcn1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human ARCN1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 300674, 372, 479415
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.