missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Arcitumomab Recombinant Human Monoclonal Antibody (Arcitumomab)

Descripción
Specificity: Recognises human carcinoembryonic antigen.
Arcitumomab is a biosimilar that targets CEACAM5.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Arcitumomab |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunomicroscopy |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | Arcitumomab |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.02% ProClin 300 |
| Alias de gen | CEA-Scan; IMMU-4 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Carcinoembryonic antigen. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?