missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARC/ARG3.1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16825884 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16825884 20 μL 20 microlitros
16815884 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16825884

Marca: Proteintech 162901AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Required for consolidation of synaptic plasticity as well as formation of long-term memory. Regulates endocytosis of AMPA receptors in response to synaptic activity. Required for homeostatic synaptic scaling of AMPA receptors. Localized in: Cytoplasm, cytoskeleton. Endosome. Acrosome. Cell junction, synapse, postsynaptic cell membrane, postsynaptic density. Cell projection, dendrite. Cell projection, dendritic spine. Cell junction, synapse. Associated with the cell cortex of neuronal soma and dendrites. Enriched in postsynaptic density of dendritic spines. Associated with the sperm tail.

Especificaciones

Antígeno ARC/ARG3.1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ARC
N.º de referencia del gen Q63053, Q7LC44, Q9WV31
Alias de gen ARC, ARC/ARG3.1, Arg3.1, KIAA0278
Símbolos de los genes Arc
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ARC/ARG3.1 Fusion Protein Ag9445
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11838, 23237, 54323
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.