Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes de agarre Aracut™
Código de producto. 12671073
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
11
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
12671073 11 cada uno
12681073 6 cada uno
12691073 7 cada uno
3 options
Código de producto. 12671073
Marca: Honeywell Safety Products™ 203208511
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con patrón de puntos de PVC para mejorar la resistencia a la abrasión y el agarre. Los guantes de agarre Honeywell Safety Products™ Aracut™ están hechos de tejido para adaptarse a la forma de la mano y facilitar la movilidad, y están fabricados con fibra Kevlar™ para ofrecer también resistencia a los cortes y protección térmica.
  • Guantes tejidos Kevlar™.
  • Se adaptan a la forma de la mano y proporcionan una buena movilidad.
  • Puntos de PVC azules en la palma para un mejor agarre y mayor resistencia a la abrasión.
  • Diseño tejido para adaptarse a la forma de la mano y facilitar la movilidad.
  • Excelente resistencia a los cortes y protección contra los riesgos térmicos propios de un entorno seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-94 CEE, EN 388-94 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/05/08/0134, número de declaración CE 0075/797/162/05/08/0134
Área revestida Palma y puntas de los dedos
Descripción Calibre 10
Coating Material Puntos de PVC
Color Amarillo
Cut Resistance Rating 3
Material Aramida, PVC, Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™
Tipo de producto Guantes
Tamaño 11
Para utilizar con (aplicación) En los sectores de la automoción, el montaje, la construcción, el vidrio, el metal y el papel
Cantidad 20/paq.
Clasificación de desgarro 4
Longitud (métrico) 25 cm