Learn More
Karl Hecht™ Tubos de ensayo de AR-Glas™ con fondo redondo Assistent™
Descripción
- Sin reborde
- Con paredes resistentes
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 85 mm |
| Envase | 100Pack; Box |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 14,5 mm |
| Tipo de producto | Test Tube |