Learn More
Karl Hecht™ Tubos de ensayo de AR-Glas™ con fondo redondo Assistent™
Código de producto. 10664101
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
8,0 mm
10,5 mm
13,25 mm
14,5 mm
15,25 mm
17,5 mm
Longitud (métrico):
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10664101 10,5 mm 70 mm paquete de 100
10343751 13,25 mm 100 mm paquete de 100
10043811 17,5 mm 100 mm paquete de 100
10185941 15,25 mm 160 mm paquete de 200
10539461 8,0 mm 40 mm paquete de 100
10706382 14,5 mm 85 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10664101 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42775018
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Karl Hecht™ AR-Glas™ Round Bottom Test Tubes are manufactured from durable AR-Glas soda glass.
  • Sin reborde
  • Con paredes resistentes
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Longitud (métrico) 70 mm
Envase 100Pack; Box
Con reborde No
Diámetro (métrico) 10,5 mm
Tipo de producto Test Tube