Learn More
Karl Hecht™ Tubos de ensayo de AR-Glas™ con fondo redondo Assistent™
Código de producto. 10185941
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
8,0 mm
10,5 mm
13,25 mm
14,5 mm
15,25 mm
17,5 mm
Longitud (métrico):
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10185941 15,25 mm 160 mm paquete de 200
10343751 13,25 mm 100 mm paquete de 100
10043811 17,5 mm 100 mm paquete de 100
10539461 8,0 mm 40 mm paquete de 100
10706382 14,5 mm 85 mm paquete de 100
10664101 10,5 mm 70 mm paquete de 100
6 options
Código de producto. 10185941
Marca: Karl Hecht™ 42775251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Karl Hecht™ AR-Glas™ Round Bottom Test Tubes are manufactured from durable AR-Glas soda glass.
  • Sin reborde
  • Con paredes resistentes
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Longitud (métrico) 160 mm
Envase Paquete de 200; Caja
Con reborde No
Diámetro (métrico) 15,25 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo