missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AR-M 1000390 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16485967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485967 5 mg 5 miligramos
16489786 50 mg 50 miligramos
16484506 100 mg 100 miligramos
16413248 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485967

Marca: Medchem Express HY101039A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AR-M 1000390 hydrochloride is an exceptionally selective, potent δ opioid receptor agonist with an EC50 of 7.2±0.9 nM for δ agonist potency.

AR-M 1000390 hydrochloride is an exceptionally selective, potent δ opioid receptor agonist with an EC50 of 7.2±0.9 nM for δ agonist potency.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AR-M 1000390 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 209808-47-9
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H29ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (389.67 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (129.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(/C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC/3)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 384.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.94
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.