missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AR-M 1000390 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16484506
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16484506 100 mg 100 miligramos
16489786 50 mg 50 miligramos
16485967 5 mg 5 miligramos
16413248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16484506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101039A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AR-M 1000390 hydrochloride is an exceptionally selective, potent δ opioid receptor agonist with an EC50 of 7.2±0.9 nM for δ agonist potency.

AR-M 1000390 hydrochloride is an exceptionally selective, potent δ opioid receptor agonist with an EC50 of 7.2±0.9 nM for δ agonist potency.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AR-M 1000390 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 209808-47-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H29ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (389.67 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (129.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(/C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC/3)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 384.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.94
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.