Learn More
BRAND™ AR-GLAS™ Stirring Rods
Código de producto. 10283821 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10283821 200 mm paquete de 50
10597641 250 mm paquete de 50
10014321 300 mm paquete de 50
3 options
Código de producto. 10283821
Marca: BRAND™ 135810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Constructed of AR-GLAS™. Tubes are fused closely at both ends.
  • Fabricación de AR-GLAS™
  • Los tubos se unen estrechamente en ambos extremos.
  • Se suministran en paquetes de 50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio
Cantidad 50/Paq.