Learn More
Brand™ Pipetas serológicas AR-GLAS™
Código de producto. 10394511 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
Graduaciones negativas:
-0,2 mL
-2 ml
-5 ml
Tolerancia:
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas Tolerancia unitSize
10394511 1 ml 0,01 mL -0,2 mL ±0,02 ml paquete de 12
10314711 25 ml 0,1 ml -5 ml ±0,4 ml paquete de 6
11798158 5 ml 0,1 ml -2 ml ±0,01 ml paquete de 12
3 options
Código de producto. 10394511
Marca: Brand™ 27107
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas serológicas BRAND™ AR-GLAS™ poseen un gran diámetro de punta para permitir la administración total. Marcas de graduación e inscripciones cortas en la tinción ámbar ETERNA.
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • El gran diámetro de la punta permite la administración total.
  • Marcas de graduación e inscripciones cortas en la tinción ámbar ETERNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Diámetro exterior (métrico) 2 mm
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Graduaciones negativas -0,2 mL
Tolerancia ±0,02 ml
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo Pipeta serológica