missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AR-A014418, MedChemExpress

Código de producto. p-200100852
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16496727 5 mg 5 miligramos
16454018 10 mg 10 miligramos
16400377 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16496727

Marca: Medchem Express HY10512

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AR-A014418 is a potent, selective and ATP-competitive GSK3β inhibitor (IC50=104 nM; Ki=38 nM).

AR-A014418 is a potent, selective and ATP-competitive GSK3β inhibitor (IC50=104 nM

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AR-A014418
CAS 487021-52-3
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12N4O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo AR 0133418 GSK 3β inhibitor VIII AR 014418
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.35 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2
Peso molecular (g/mol) 308.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.31
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.