missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AR-13324 M1 metabolite, MedChemExpress

Código de producto. 16455358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455358 10 mg 10 miligramos
16471547 50 mg 50 miligramos
16428077 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455358

Marca: Medchem Express HY12798C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AR-13324 M1 metabolite is a hydrolysis metabolite of AR-13324 mesylate. AR-13324 is a inhibitor of ROCK kinase.

AR-13324 M1 metabolite is a hydrolysis metabolite of AR-13324 mesylate. AR-13324 is a inhibitor of ROCK kinase.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AR-13324 M1 metabolite
CAS 2309668-15-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41.83 mg/mL (130.16 mM)
SMILES OCC1=CC=C([C@@H](CN)C(NC2=CC(C=CN=C3)=C3C=C2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 321.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.37
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.