Learn More
Stuart™ Carcasa y accesorios del desionizador Aquatron™
Click to view available options
Tipo:
Carcasa de desionizador
Soporte para pared
Características:
Capacidad individual
Doble
Doble capacidad
Individual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Salida de hasta 60 litros/hora
- Cartuchos desechables de bajo coste
- El cambio de color indica el estado de la resina de un vistazo
- Puede montarse de forma independiente o en la pared
- Ideal como pretratamiento para los destiladores Aquatron™
- Un desionizador sencillo y portátil que proporciona agua de buena calidad a un precio asequible
- Los cartuchos de intercambio iónico desechables van cambiando del verde al azul a medida que se agotan, de manera que se puede comprobar de un vistazo el estado de la resina
- No necesita medidores de conductividad, baterías ni suministro eléctrico
- Se suministra completo con una manguera flexible para la conexión a un grifo y una llave de paso para controlar el caudal
- Se puede unir en serie con el filtro Aquatron™ mediante una manguera flexible o un acoplamiento rígido (ALC) disponible como accesorio
- Ideal como pretratamiento para los destiladores Aquatron™, con el fin de evitar la acumulación de incrustaciones y mejorar la calidad de salida
- La carcasa y los cartuchos de intercambio iónico deben pedirse por separado
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal como pretratamiento para los destiladores Aquatron™ |
| Incluye | El indicador de cambio de color muestra el estado de la resina de un vistazo |
| Para utilizar con (equipo) | Filtro Aquatron |
| Tipo | Carcasa de desionizador |
| Características | Doble capacidad |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur