Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC AQUASIL™ C18
Código de producto. 11583021 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
50 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11583021
Marca: Thermo Scientific™ 77503022130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mayor retención que C18 para moléculas polares
  • Fase C18 con desactivación terminal polar
  • Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
  • Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %.
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 20 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 12 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa