Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Aquasil™ C18, tamaño de partícula 5 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 proporcionan una retención mayor que C18 para los analitos polares.
- Fase C18 con desactivación terminal polar
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 310 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Mostrar más |