Learn More
Beschreibung
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 proporcionan una retención mayor que C18 para las moléculas polares.
- Fase C18 con desactivación terminal polar
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Compatible con fases móviles acuosas al 100 %
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Spezifikation
Spezifikation
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 310 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.