Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius Dispensador de jabón de manos
Código de producto. p-7222292
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
16692812 Blanco cada uno
16602822 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16692812 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6955
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moderno dispensador de toallas secamanos Multifold de color blanco. Fácil de limpiar y mantener, incluye un exclusivo dispositivo anti-rebosamiento. Promueve la higiene además de ayudar a gestionar los costes con una dispensación controlada.
  • Mantenimiento sencillo que ahorra costes en áreas de uso frecuente
  • Diseño moderno y compacto con un acabado blanco satinado fácil de limpiar sin uniones donde se acumule polvo ni suciedad
  • Dispensa toallas interplegadas sin tocar el dispensador, lo que evita la contaminación y la propagación de gérmenes
  • Producto compatible con un amplio surtido de toallas secamanos interplegadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador manual
Color Blanco
Longitud (imperial) 9.3 in.
Longitud (métrico) 23.7 cm
Anchura (imperial) 4.5 in.
Anchura (métrico) 11.5 cm
Altura (imperial) 9.7 in.
Altura (métrico) 24.7 cm
Admite Casete limpiador
Material Plástico
Mounting Pared o sobremesa
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Capacidad (imperial) 33.8 oz.
Capacidad (métrico) 1 L