Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius Dispensador de jabón de manos
Código de producto. 16602822
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
16602822 Negro cada uno
16692812 Blanco cada uno
2 options
Código de producto. 16602822
Marca: Kimberly-Clark™ 7173
Moderno dispensador de toallas secamanos Multifold de color blanco. Fácil de limpiar y mantener, incluye un exclusivo dispositivo anti-rebosamiento. Promueve la higiene además de ayudar a gestionar los costes con una dispensación controlada.
  • Mantenimiento sencillo que ahorra costes en áreas de uso frecuente
  • Diseño moderno y compacto con un acabado blanco satinado fácil de limpiar sin uniones donde se acumule polvo ni suciedad
  • Dispensa toallas interplegadas sin tocar el dispensador, lo que evita la contaminación y la propagación de gérmenes
  • Producto compatible con un amplio surtido de toallas secamanos interplegadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Casete limpiador
Color Negro
Longitud (imperial) 4.5 in.
Longitud (métrico) 11.4 cm
Anchura (imperial) 4.6 in.
Anchura (métrico) 11.6 cm
Altura (imperial) 9.3 in.
Altura (métrico) 23.5 cm
Admite Cleanser Cassette
Material Plástico
Mounting Pared o sobremesa
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Capacidad (imperial) 33.8 oz.
Capacidad (métrico) 1 L