Learn More
Aquaporin-9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 606.90€
Especificaciones
| Antígeno | Aquaporin-9 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18656318
|
Novus Biologicals
NBP2-62691-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18617836
|
Novus Biologicals
NBP2-62691 |
100 μg |
642.00€ 606.90€ / 100 microlitros Ahorro 35.10€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Aquaporin-9 Polyclonal antibody specifically detects Aquaporin-9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Aquaporin-9 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 366 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| AQP-9, Aquaglyceroporin-9, aquaporin 9, aquaporin-9, HsT17287, Small solute channel 1, SSC1aquaglyceroporin-9 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: IEIHHPEPDSVFKAEQSEDKPEKYELSVI | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |