missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Aquaporin 4 Monoclonal Antibody (C9), Invitrogen™

Código de producto. p-7240855
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17684406 20 μL 20 microlitros
17674406 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17684406 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA543954

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

In skeletal muscle, AQP4 (aquaporin 4 also known as mercurial insensitive water channel), localizes to the sarcolemma of fast-twitch muscle fibers. Aquaporins (AQPs) are a large family of integral membrane water transport channel proteins that facilitate the transport of water through the cell membrane. This function is conserved in animals, plants and bacteria. Many isoforms of aquaporin have been identified in mammals, designated AQP0 through AQP10. Aquaporins are widely distributed and it is not uncommon for more than one type of AQP to be present in the same cell. Although most aquaporins are only permeable to water, AQP3, AQP7, AQP9 and one of the two AQP10 transcripts are also permeable to urea and glycerol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aquaporin 4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica AQP4
N.º de referencia del gen P47863, P55087
Alias de gen Aqp4; AQP-4; aquaporin 4; aquaporin type4; Aquaporin4; aquaporin-4; HMIWC2; Mercurial-insensitive water channel; MGC22454; MIWC; MIWC2; WCH4
Símbolos de los genes AQP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cys178-Gly317 (Accession P55087), with N-terminal His and GST Tag.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25293, 361
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.