missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aquaporin-4 Antibody (AQP4/3324) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30174931
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30174931 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30174931 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP314104JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aquaporin-4 Monoclonal antibody specifically detects Aquaporin-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aquaporin-4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon AQP4/3324
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen aquaporin 4, MGC22454
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Aquaporin-4 protein fragment (around aa254-323) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P55087)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.