Learn More
Thermo Scientific™ Aquanex™ 30L Tank Assembly
Código de producto. 17928950 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17928950 30 L cada uno
1 options
Código de producto. 17928950
Marca: Thermo Scientific™ 7301035
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Thermo Scientific™ Aquanex™ Tank Assembly allows you to safely store purified water from your Aquanex™ Water Purification System.
The Thermo Scientific™ Aquanex™ Tank Assembly allows you to safely store purified water from your Aquanex™ Water Purification System.
The Thermo Scientific™ Aquanex™ Tank Assembly allows you to safely store purified water from your Aquanex™ Water Purification System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L
Tipo Storage Tank
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23.9 x 15.3 x 15.1 in. (60.6 x 38.8 x 38.4 cm)
Peso (métrico) 82.6 lb. / 37.5 kg (full capacity)