Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Solvent CM, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Código de producto. p-305692 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
10199511 1 L 1 LT
10510852 2,5 L 2,5 LT
2 options
Código de producto. 10199511
Marca: Fisher Chemical K/2110/15
Solicitar formato a granel o personalizado
  • Disolvente para muestras con alto contenido de hidrocarburos
  • Se utiliza junto con el agente de titulación Aqualine™ para análisis volumétrico de Karl Fischer de dos componentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aqualine™ Solvent CM
Nombre de nota Karl Fischer Reagent
CAS 288-32-4, 67-66-3, 7446-09-5
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Número MDL 81734
Envase Frasco de vidrio ámbar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aqualine Solvent CM 4
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.