Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Solvent CM, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Código de producto. 10510852 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
10510852 2,5 L 2,5 LT
10199511 1 L 1 LT
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10510852
Marca: Fisher Chemical K/2110/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
  • Disolvente para muestras con alto contenido de hidrocarburos
  • Se utiliza junto con el agente de titulación Aqualine™ para análisis volumétrico de Karl Fischer de dos componentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aqualine™ Solvent CM
Nombre de nota Karl Fischer Reagent
CAS 288-32-4, 67-66-3, 7446-09-5
Forma física Líquido
Cantidad 2,5 L
Número MDL 81734
Envase Frasco de vidrio ámbar