Learn More
Electrolito AD-G Karl Fischer Aqualine™, para valoración por culombimetría Karl Fischer, Fisher Chemical
Código de producto. 10689672 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
10689672 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10689672 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/2515/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de electrolito para uso en celdas sin diafragma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aqualine™ Electrolyte ADG
Nombre de nota Karl Fisher Reagent
CAS 7446-09-5, 108-75-8, 124-68-5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 50 to 75%
Número MDL 81734
Envase Frasco de vidrio ámbar