Learn More
Notrax Alfombrilla de barrera resistente Aqua Trap™ con cúpulas elevadas
Descripción
- Fiel a su nombre, este perímetro patentado «Aqua Dam» forma una bandeja que puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
- La superficie superior textil está moldeada a alta presión en un diseño de burbuja sobre una base de caucho indestructible para soportar el mayor tránsito de los pies
- Capacidad insuperable de raspar residuos de los zapatos mientras mantiene su gran aspecto de búsqueda durante el mayor tiempo
- Patrón único de pinzas antideslizantes en la parte posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Longitud (imperial) | 59 in |
| Longitud (métrico) | 150 cm |
| Material | Poliéster |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 90 cm |