Learn More
3M™ Nomad™ Rollo de alfombrillas desplegables textiles Aqua, serie 85
Código de producto. p-7213726
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 0,85 m
10 x 2 m
20 x 1,3 m
20 x 2 m
Color:
Gris
Marrón
Negro
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
Código de producto. 17128640
Marca: 3M™ Nomad™ 7000062981
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sus propiedades avanzadas de eliminación y retención del agua mantienen los suelos más limpios y seguros durante un periodo prolongado de tiempo. La tradicional alfombrilla de pelo de corte profundo y fibra de coco permite que la suciedad y la humedad se queden en la superficie y se arrastren al edificio.
  • Alfombrilla de entrada textil de alto rendimiento, con propiedades avanzadas de eliminación y retención de agua
  • Detiene el 80 % de la suciedad y la humedad en la puerta
  • Alfombrilla de entrada para aplicaciones de tráfico alto (de 1500 a 5000 cruces por día)
  • Parte trasera de PVC sin ftalatos y antideslizante
  • Mantiene su aspecto durante mucho tiempo
  • De larga duración y fácil de limpiar
  • Disponible como alfombrillas desplegables o en rollos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 10 x 0,85 m
Para utilizar con (aplicación) Zonas de tráfico denso
Modelo Nomad™ Aqua, serie 85
Grosor (métrico) 7,5 mm
Color Gris
Longitud (métrico) 10 m
Anchura (métrico) 0,85 m