Learn More
3M™ Nomad™ Rollo de alfombrillas desplegables textiles Aqua, serie 85
Descripción
- Alfombrilla de entrada textil de alto rendimiento, con propiedades avanzadas de eliminación y retención de agua
- Detiene el 80 % de la suciedad y la humedad en la puerta
- Alfombrilla de entrada para aplicaciones de tráfico alto (de 1500 a 5000 cruces por día)
- Parte trasera de PVC sin ftalatos y antideslizante
- Mantiene su aspecto durante mucho tiempo
- De larga duración y fácil de limpiar
- Disponible como alfombrillas desplegables o en rollos
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 10 x 2 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Zonas de tráfico denso |
| Modelo | Nomad™ Aqua, serie 85 |
| Grosor (métrico) | 7,5 mm |
| Color | Gris |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Anchura (métrico) | 2 m |