Learn More
3M™ Nomad™ Alfombrilla desplegable textil Aqua, serie 85
Código de producto. 17138580
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 91,4 cm
200 x 130 cm
300 x 130 cm
300 x 200 cm
600 x 130 cm
Color:
Gris
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color unitSize
17138580 600 x 130 cm Gris cada uno
17128580 150 x 91,4 cm Negro cada uno
17188570 150 x 91,4 cm Gris cada uno
17178590 200 x 130 cm Negro cada uno
17198570 200 x 130 cm Gris cada uno
17108630 300 x 130 cm Gris cada uno
17108580 300 x 200 cm Gris cada uno
7 options
Código de producto. 17138580
Marca: 3M™ Nomad™ 7000032568
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sus propiedades avanzadas de eliminación y retención del agua mantienen los suelos más limpios y seguros durante un periodo prolongado de tiempo. La tradicional alfombrilla de pelo de corte profundo y fibra de coco permite que la suciedad y la humedad se queden en la superficie y se arrastren al edificio.
  • Alfombrilla de entrada textil de alto rendimiento, con propiedades avanzadas de eliminación y retención de agua
  • Detiene el 80 % de la suciedad y la humedad en la puerta
  • Alfombrilla de entrada para aplicaciones de tráfico alto (de 1500 a 5000 cruces por día)
  • Parte trasera de PVC sin ftalatos y antideslizante
  • Mantiene su aspecto durante mucho tiempo
  • De larga duración y fácil de limpiar
  • Disponible como alfombrillas desplegables o en rollos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 600 x 130 cm
Para utilizar con (aplicación) Zonas de tráfico denso
Modelo Nomad™ Aqua, serie 85
Resistencia Antideslizante
Grosor (métrico) 7,5 mm
Color Gris
Longitud (métrico) 600 cm
Material PVC (parte trasera)
Anchura (métrico) 130 cm