Learn More
3M™ Nomad™ Alfombrilla desplegable textil Aqua, serie 65
Código de producto. 17188620
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
150 x 91,4 cm
200 x 130 cm
300 x 130 cm
300 x 200 cm
Color:
Gris
Marrón
Negro
Cantidad:
1 unidad
6 paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Cantidad unitSize
17188620 300 x 200 cm Gris 1 unidad cada uno
17138630 90 x 60 cm Negro 6 paquete paquete de 6
17168630 90 x 60 cm Marrón 6 paquete paquete de 6
17178620 90 x 60 cm Gris 6 paquete paquete de 6
17158620 150 x 91,4 cm Negro 1 unidad cada uno
17178630 150 x 91,4 cm Marrón 1 unidad cada uno
17118620 150 x 91,4 cm Gris 1 unidad cada uno
17168620 200 x 130 cm Negro 1 unidad cada uno
17128620 200 x 130 cm Gris 1 unidad cada uno
17188630 300 x 130 cm Gris 1 unidad cada uno
17148630 300 x 200 cm Negro 1 unidad cada uno
11 options
Código de producto. 17188620
Marca: 3M™ Nomad™ 7000062947
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimina la suciedad y la humedad de forma más eficaz que las alfombrillas convencionales, manteniendo los suelos más limpios y seguros durante un largo periodo de tiempo. La tradicional alfombrilla de pelo de corte profundo y fibra de coco permite que la suciedad y la humedad se queden en la superficie y se arrastren al edificio.
  • Alfombrilla de entrada textil, con propiedades de eliminación de humedad y suciedad finas superiores
  • Detiene el 80 % de la suciedad y la humedad en la puerta
  • Para aplicaciones de tráfico medio (de 500 a 1500 pasos por día)
  • Pelo rizado de doble fibra, organizado en un patrón comprobado
  • Mantiene su aspecto durante mucho tiempo
  • Se recomienda como alfombrilla de segunda etapa, en condiciones de tráfico medio
  • De larga duración y fácil de limpiar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 300 x 200 cm
Para utilizar con (aplicación) Zonas de tráfico medio
Modelo Nomad™ Aqua, serie 65
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 7,5 mm
Color Gris
Longitud (métrico) 300 cm
Anchura (métrico) 200 cm