Learn More
3M™ Nomad™ Alfombrilla desplegable textil Aqua, serie 65
Descripción
- Alfombrilla de entrada textil, con propiedades de eliminación de humedad y suciedad finas superiores
- Detiene el 80 % de la suciedad y la humedad en la puerta
- Para aplicaciones de tráfico medio (de 500 a 1500 pasos por día)
- Pelo rizado de doble fibra, organizado en un patrón comprobado
- Mantiene su aspecto durante mucho tiempo
- Se recomienda como alfombrilla de segunda etapa, en condiciones de tráfico medio
- De larga duración y fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 90 x 60 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Zonas de tráfico medio |
| Modelo | Nomad™ Aqua, serie 65 |
| Cantidad | 6 paquete |
| Grosor (métrico) | 7,5 mm |
| Color | Negro |
| Longitud (métrico) | 90 cm |
| Anchura (métrico) | 60 cm |