Learn More
3M™ Nomad™ Alfombrilla desplegable textil Aqua, serie 45
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
150 x 91,4 cm
180 x 120 cm
Color:
Azul
Marrón
Negro
Cantidad:
1 unidad
6 paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Detiene el 80 % de la suciedad y la humedad en la puerta
- Para aplicaciones de bajo tráfico (hasta 500 cruces por día)
- Dos tipos de fibra tejidas en rizo para recoger la humedad y suciedad de forma más eficiente que las alfombrillas convencionales
- Parte trasera con PVC antideslizante
- Se puede unir y ajustar el borde fácilmente
- Disponible en negro, marrón y azul
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 90 x 60 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Zonas de bajo tráfico |
| Modelo | Nomad™ Aqua, serie 45 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Resistencia | Antideslizante |
| Grosor (métrico) | 5,6 mm |
| Color | Azul |
| Longitud (métrico) | 90 cm |
| Material | PVC (parte trasera) |
| Anchura (métrico) | 60 cm |