Learn More
3M™ Nomad™ Alfombrilla desplegable textil Aqua, serie 45
Código de producto. 17108620
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
150 x 91,4 cm
180 x 120 cm
Color:
Azul
Marrón
Negro
Cantidad:
1 unidad
6 paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Cantidad unitSize
17108620 90 x 60 cm Negro 1 unidad cada uno
17158580 90 x 60 cm Negro 6 paquete paquete de 6
17138620 180 x 120 cm Azul 1 unidad cada uno
17118630 90 x 60 cm Azul 1 unidad cada uno
17188590 90 x 60 cm Azul 6 paquete paquete de 6
17128630 90 x 60 cm Marrón 1 unidad cada uno
17168580 90 x 60 cm Marrón 6 paquete paquete de 6
17148570 150 x 91,4 cm Negro 1 unidad cada uno
17178570 150 x 91,4 cm Azul 1 unidad cada uno
17148620 150 x 91,4 cm Marrón 1 unidad cada uno
17158570 180 x 120 cm Negro 1 unidad cada uno
11 options
Código de producto. 17108620
Marca: 3M™ Nomad™ 7000062939
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una alfombrilla de entrada de alto rendimiento para aplicaciones de bajo tráfico. El verdadero coste de la alfombrilla no es lo que se paga por el producto, si no el ahorro en costes anuales de limpieza y mantenimiento que se obtiene gracias a ella.
  • Detiene el 80 % de la suciedad y la humedad en la puerta
  • Para aplicaciones de bajo tráfico (hasta 500 cruces por día)
  • Dos tipos de fibra tejidas en rizo para recoger la humedad y suciedad de forma más eficiente que las alfombrillas convencionales
  • Parte trasera con PVC antideslizante
  • Se puede unir y ajustar el borde fácilmente
  • Disponible en negro, marrón y azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 60 cm
Para utilizar con (aplicación) Zonas de bajo tráfico
Modelo Nomad™ Aqua, serie 45
Cantidad 1 unidad
Resistencia Antideslizante
Grosor (métrico) 5,6 mm
Color Negro
Longitud (métrico) 90 cm
Material PVC (parte trasera)
Anchura (métrico) 60 cm