missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AQP7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7211800 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16843675 20 μL 20 microlitros
16833675 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16843675

Marca: Proteintech 251311AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Aquaporins/major intrinsic protein (MIP) are a family of water-selective membrane channels. Aquaporin 7 has greater sequence similarity with AQP3 and AQP9 and they may be a subfamily. Aquaporin 7 and AQP3 are at the same chromosomal location suggesting that 9p13 may be a site of an aquaporin cluster. Aquaporin 7 facilitates water, glycerol and urea transport. It may play an important role in sperm function.

Especificaciones

Antígeno AQP7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica AQP7
N.º de referencia del gen O14520, O54794
Alias de gen AQP 7, AQP7, AQP7L, AQP9, AQPap, Aquaglyceroporin 7, aquaporin 7, Aquaporin 7 like, Aquaporin adipose
Símbolos de los genes AQP7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AQP7 Fusion Protein Ag17945
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11832, 364
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.