missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AQP11 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15994385
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15994385 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15994385

Marca: Invitrogen™ PA578807

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: rat brain tissue, mouse brain tissue, HELA whole cell.

Aqp11 encodes aquaporins (AQPs) that are integral membrane proteins that facilitate the transport of water across biological membranes along an osmotic gradient. There have been 13 AQP isoforms (AQP0-AQP12) identified in humans and rodents to date. Aquaporins facilitate the transport of water and small neutral solutes across cell membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AQP11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide
génica AQP11
N.º de referencia del gen Q8BHH1, Q8CHM1, Q8NBQ7
Alias de gen 1700015P13Rik; AI648923; AQP11; AQP-11; AQPX1; aquaporin 11; aquaporin-11; CG12251 gene product; PSEC0027; sjds
Símbolos de los genes AQP11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence at the N-terminus of human AQP11 (35-70aa ARQQLHRPVAHAFVLEFLATFQLCCCTHELQLLSEQ).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 282679, 286758, 66333
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.