Learn More
Aprotinin From Bovine Lung
Código de producto. 15845258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
15845258 25 mg 25 miligramos
15835258 10 mg 10 miligramos
15682109 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 15845258
Marca: Thermo Scientific J11388.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Useful protease inhibitor against kallikrein, trypsin, plasmin and chymotrypsin. Thermo Scientific™ Aprotinin From Bovine Lung is not effective against papain. | 6511.44 g/mol
A useful protease inhibitor against kallikrein, trypsin, plasmin and chymotrypsin. Not effective against papain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Activity: 5100 to 7300 Kallikrein inhibitor U/mg protein
  • Molecular Formula: C284H432N84O79S7
  • MDLNumber: MFCD00130541
  • CAS: 9087-70-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 to 2 mg/mL (Soluble in 0.01 M HEPES)
Para utilizar con (aplicación) Protease Inhibition
Peso molecular 6511.44
Nombre Aprotinin
Intervalo de pH 8
Método de purificación Gel filtration
Cantidad 25 mg
Fuente Bovine lung
Requisitos de almacenamiento 4°C
Envase Plastic bottle
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥95%