Descripción
La aprotinina se encuentra en los ganglios linfáticos bovinos, el pulmón, la glándula parótida, el bazo, el hígado, el páncreas, las vesículas seminales, la glándula tiroides, el riñón, las membranas mucosas de la tráquea y el esófago, los ovarios, el corazón, la pituitaria posterior y el cartílago. Es un reactivo contra la tripsina, la quimotripsina, las quininogenasas plasmáticas y glandulares, la plasmina, la kallkrein, la uroquinasa, el factor de coagulación XIIa, la proteína C, las proteinasas del sistema del complemento, y las proteinasas de leucocitos y tejidos. No inhibe la trombina. Los usos incluyen:
- Se pueden añadir pequeñas cantidades a los tubos de sangre extraída para permitir la medición en laboratorio de proteínas rápidamente degradadas, como el glucagón.
- Puede etiquetarse con isotiocianato de fluoresceína para su uso como reactivo histoquímico fluorescente para teñir glicoconjugados (mucosustancias) ricos en ácidos urónicos o siálicos. El conjugado conserva sus propiedades antiproteolíticas y de fijación de carbohidratos.
- Se utiliza en biología celular como inhibidor enzimático para prevenir la degradación de proteínas durante la lisis u homogeneización de células y tejidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco apagado |
| CAS | 9087-70-1 |
| Sinónimo | Polipéptido inhibidor básico de la tripsina pancreática; Antagosan; Antikrein; Trasylol; Zymofren; Antagosan; Anikrein; Antilysin(e); BPTI; Bayer A 128; inactivador de la tripsina-kallikrein; Fosten; Iniprol; inhibidor de la proteasa Kunitz; Onquinina; Repulson; RP-9921; Ryker 52; Triazin; Zymofren |
| Contenido y almacenamiento | Almacene a 4 °C. |
| Fuente de dadores | Pulmón bovino |
| Formulario | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor enzimático |
| Cantidad | 50 mg |