missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Aprotinina
Descripción
Competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes with and blocks the active sites of enzymes.
Competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes with and blocks the active sites of enzymes. The binding is reversible, and most aprotinin-protease complexes dissociate at a pH>10 or <3.2. Target enzumes include trypsin, chymatrypsin, kalikrein and plasmin. Activity: >4500 KIU/mg
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9087-70-1 |
| Fórmula molecular | C284H432N84O79S7 |
| Cantidad | 50 mg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?