Learn More
Ansell Edmont™ Delantal
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
33 x 43 in.
90 x 115 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Apron |
| Material | Vinyl |
| Grosor | 0.5 mm |
| Incluye | Smooth edge laces on the sides. |
| Dimensiones (L x An) | 90 x 115 cm |