missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apremilast, MedChemExpress

Código de producto. 16417717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16417717 5 mg 5 miligramos
16494978 10 mg 10 miligramos
16493276 25 mg 25 miligramos
16485746 100 mg 100 miligramos
16461227 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16417717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12085

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Apremilast (CC-10004) is an orally available inhibitor of type-4 cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE-4) with an IC50 of 74 nM. Apremilast inhibits TNF-α release by lipopolysaccharide (LPS) with an IC50 of 104 nM.

Apremilast (CC-10004) is an orally available inhibitor of type-4 cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE-4) with an IC50 of 74 nM. Apremilast inhibits TNF-α release by lipopolysaccharide (LPS) with an IC50 of 104 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Apremilast
CAS 608141-41-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N2O7S
Cantidad 5 mg
Sinónimo CC-10004
Información de solubilidad DMSO : 44 mg/mL (95.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=CC(C(N2[C@@H](C3=CC=C(OC)C(OCC)=C3)CS(=O)(C)=O)=O)=C1C2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 460.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.5
Porcentaje de pureza 98.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.