Descripción
El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos; proporciona un almacenamiento en gradillas, un llenado y conexiones más eficientes
Los viales para Drosophila Fisherbrand están disponibles en poliestireno transparente, traslúcido y flexible, y resina K prácticamente irrompible. Estos viales cuentan con un fondo plano, diseño de pared recta para un apilado, llenado y almacenamiento en gradillas cómodos. Disponibles en envase a granel o en prácticas configuraciones de embalaje de 10 × 10 bandejas.
Viales de polipropileno
- Translúcidos y flexibles
- Esterilizables en autoclave
- Excelente claridad para una visibilidad óptima
- No esterilizables en autoclave
- Altamente flexibles y prácticamente irrompibles
- No esterilizables en autoclave
Viales con ampolla de vidrio con envasado estándar
- Vidrio de borosilicato de tipo 1, N-51
- Envasados de forma segura en bandejas de cartón con divisores de viales individuales
- Disponibles en estilo de boca ancha o estrecha
- Construidos con poliestireno, resina K™ o polipropileno
- Los viales de polipropileno y de resina K son prácticamente irrompibles y resistentes a arañazos y al deterioro; los viales de poliestireno y de resina K ofrecen una claridad similar al vidrio
- Los viales de polipropileno son esterilizables en autoclave; los de poliestireno y resina K no son esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Los viales de embalaje a granel se distribuyen por capas en cajas de 500 unidades y se orientan con todos los extremos abiertos en un solo sentido. Los viales embalados en bandejas se han envasado al vacío en una configuración de fila de 25 x 25 cm (10 x 10 pulg) con divisores entre viales.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,15 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 29,21 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Straight wall design minimizes the dislodging of food, provides more efficient racking, filling and plugging |
| Altura (imperial) | 3.74 in. |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Estilo de boca | Ancha |
| Material | Poliestireno |
| Tipo | Vial para Drosophila, embalado en bandejas |