Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra universal II TaqMan™, con UNG
Código de producto. 10136714 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 × 1 ml
1 × 5 ml
2 × 5 ml
5 × 5 ml
10 × 5 ml
1 × 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 5
10136714 1 × 50 ml cada uno
10136904 1 × 1 ml cada uno
10402655 1 × 5 ml cada uno
10410355 2 × 5 ml paquete de 2
10420355 5 × 5 ml paquete de 5
10258414 10 × 5 ml paquete de 10
6 options
Código de producto. 10136714
Marca: Applied Biosystems™ 4440039
Requires
Cebadores, sondas, molde, agua
La mezcla maestra universal TaqMan™ II es una práctica mezcla de componentes (excepto cebadores, sondas, molde & agua) necesaria para realizar una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real.
  • La mezcla maestra universal TaqMan™ II se suministra como un concentrado 2X y contiene lo siguiente: ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura); desoxinucleótidos (dNTP) (con 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato [dUTP]); referencia pasiva ROX™; uracil-N-glicosilasa (UNG); componentes de tampón optimizados
  • La mezcla maestra universal TaqMan™ II ha sido optimizada para su uso con cebadores y sondas TaqMan™, cuyo diseño sigue las directrices de Life Technologies'
  • La mezcla maestra se puede utilizar con ensayos TaqMan™ personalizados o con ensayos preoptimizados como ensayos de expresión génica TaqMan™, ensayos de MicroARN TaqMan™, ensayos de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™ y ensayos de genotipado de SNP TaqMan™
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Almacenar a -4 °C
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7300, sistema7500, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar, sistema ViiA™ 7
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra universal II
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 1 × 50 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq), Genotyping, miRNA analysis
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 50 mL