Descripción
- Optimizado para la multiplexación: validado para la expresión génica quadplex y ensayos de genotipado
- El mejor rendimiento de su clase: sensibilidad, precisión, rango dinámico y especificidad superiores
- Tiempos de procesamiento reducidos con instrumentación rápida y normal – optimizada para el modo rápido en instrumentos rápidos y para condiciones de ciclo rápido en instrumentos normales
- Integración perfecta en sus experimentos: validado con ensayos TaqMan™ de Applied Biosystems™ y sondas QSY™ TaqMan™ para la expresión génica y. experimentos de genotipado
- Control de contaminación cruzada: contiene UDG termolábil
- Amplia compatibilidad con instrumentos
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 2 frascos (5 ml cada uno) de mezcla maestra Multiplex 2X TaqMan™, suficiente para 1000 reacciones. La mezcla maestra Multiplex TaqMan™ contiene ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs (con dUTP), colorante MUSTANG PURPLE™ (referencia pasiva) y tampón optimizado. Almacenar en el refrigerador (entre 2 y 8 °C). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR multiplexada |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Fast |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, sistema 7500, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7 |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Mezcla maestra Multiplex |
| Mostrar más |