Includes
Contains 2 x 50mL TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X master mix containing AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Tracking Dye and ROX™ Dye).
La mezcla maestra TaqMan™ GTXpress™ ofrece resultados precisos de genotipado con un gran rendimiento en menos de 50 min. El paquete de 100 ml (2 x 50 ml) incluye reactivos suficientes para realizar 40 000 reacciones de PCR (5 μl/reacción).
- Compatible con condiciones de ciclo térmico de modo rápido y estándar
- Los componentes premezclados almacenados a entre 2 °C y 8 °C reducen de forma significativa el tiempo de preparación del ensayo
- Validado con todos los tipos de ensayos de genotipado TaqMan™ de Applied Biosystems™
- El ciclo de PCR ampliado se puede utilizar para reacciones poco amplificadas o limitadas a muestras. La mezcla maestra GTXpress™ TaqMan™ también se vende como parte del kit de Sample-to-SNP™ TaqMan™, que proporciona ADN preparado para PCR en tiempo real en 5 minutos de una amplia variedad de muestras, desde sangre hasta hisopos bucales o tejidos vegetales. Para obtener más información sobre el kit de Sample-to-SNP™ TaqMan™, consulte el protocolo de Sample-to-SNP™ TaqMan™ de Applied Biosystems™.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 ml de mezcla maestra TaqMan™ GTXpress™ (2X) con ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, UP, dNTPs, colorante de seguimiento y colorante ROX™. Suficiente para 400 reacciones. Almacenar a 2-8 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Vial único |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Técnica | Genotipado de SNP (basado en PCR en tiempo real) |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ modo estándar, StepOne™ modo rápido |
| Mostrar más |