Learn More
TaqMan™, GTXpress™ Mezcla maestra GTXpress™ TaqMan™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Contains 2 x 50mL TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X master mix containing AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Tracking Dye and ROX™ Dye).
La mezcla maestra TaqMan™ GTXpress™ ofrece resultados precisos de genotipado con un gran rendimiento en menos de 50 min. El paquete de 100 ml (2 x 50 ml) incluye reactivos suficientes para realizar 40 000 reacciones de PCR (5 μl/reacción).
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Cantidad | 2 x 50 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Genotipado |